9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310326-1G OR310326-500MG
APOSOR310326-1GEA 1070 EUR
APOSOR310326-1G APOSOR310326-500MG
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
9-Methyl-3,9-diazabicyclo[4.2.1]nonan-4-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Molecular Weight: 154,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08693835
CAS-Nummer: 7309-42-4