N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-(2,4-Dimethoxybenzyl)-1,2,4-thiadiazol-5-amine
OR310328-1G OR310328-500MG
APOSOR310328-1GEA 336 EUR
APOSOR310328-1G APOSOR310328-500MG
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
N-[(2,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,4-thiadiazol-5-amine
Formel: C₁₁H₁₃N₃O₂S
Molecular Weight: 251.305 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20784227
CAS-Nummer: 1063733-41-4