5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
OR310332-1G
OR310332-500MG
APOSOR310332-1GEA
671
EUR
APOSOR310332-1G
APOSOR310332-500MG
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
5-Amino-1-(oxan-4-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide
Formel:
C₉H₁₄N₄O₂ Molecular Weight: 210,233 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12405839 CAS-Nummer: 1082745-50-3 |