5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR310333-1G OR310333-500MG
APOSOR310333-1GEA 894 EUR
APOSOR310333-1G APOSOR310333-500MG
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Bromo-3-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₄H₁₁BrN₂O
Molecular Weight: 303.154 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26523310
CAS-Nummer: 875639-78-4