1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310352-1G
OR310352-500MG
APOSOR310352-1GEA
894
EUR
APOSOR310352-1G
APOSOR310352-500MG
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
1-(5-Hexyl-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Formel:
C₁₄H₂₀O₂ Molecular Weight: 220.307 g/mol Siedepunkt: 110 °C (0.7 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523316 CAS-Nummer: 55168-32-6 |