tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310379-1G OR310379-500MG
APOSOR310379-1GEA 671 EUR
APOSOR310379-1G APOSOR310379-500MG
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
tert-Butyl N-[(1S)-1-(hydrazinecarbonyl)ethyl]carbamate
Formel: C₈H₁₇N₃O₃
Molecular Weight: 203.239 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20535463
CAS-Nummer: 41863-52-9