4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
OR31041-10G
OR31041-1G
OR31041-5G
APOSOR31041-10GEA
190
EUR
APOSOR31041-10G
APOSOR31041-1G
APOSOR31041-5G
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
4-(1-Methylethyl)phenylethyne
Formel:
C₁₁H₁₂ Molecular Weight: 144,213 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03839988 CAS-Nummer: 23152-99-0 |