(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR310415-1G
OR310415-5G
OR310415-10G
APOSOR310415-1GEA
91.5
EUR
APOSOR310415-1G
APOSOR310415-5G
APOSOR310415-10G
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol 95%
(3-Iodo-2-methylphenyl)methanol
Formel:
C₈H₉IO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18397813 CAS-Nummer: 76350-89-5 |