3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR31047-1G OR31047-5G
APOSOR31047-1GEA 78.3 EUR
APOSOR31047-1G APOSOR31047-5G
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
3-Iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅IN₂
Molecular Weight: 208 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD23135760
CAS-Nummer: 93233-21-7