N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
OR310476-1G
APOSOR310476-1GEA 92.8 EUR
APOSOR310476-1G
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
N-Methyl-3-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Formel: C₁₄H₂₀BNO₃
Molecular Weight: 261,124 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17015821
CAS-Nummer: 1197171-76-8