2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310554-1G OR310554-5G OR310554-2.5G OR310554-10G
APOSOR310554-1GEA 497 EUR
APOSOR310554-1G APOSOR310554-5G APOSOR310554-2.5G APOSOR310554-10G
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
2-(4-Pentylcyclohexyl)acetic acid
Formel: C₁₃H₂₄O₂
Molecular Weight: 212,328 g/mol
Schmelzpunkt: 60…62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00995144
CAS-Nummer: 74603-16-0