2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310571-5G
APOSOR310571-5GEA 84.1 EUR
APOSOR310571-5G
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
Formel: C₁₆H₂₀B₂N₂O₂
Molecular Weight: 293,964 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27980593
CAS-Nummer: 1214264-88-6