Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310623-1G OR310623-25G OR310623-5G
APOSOR310623-1GEA 58 EUR
APOSOR310623-1G APOSOR310623-25G APOSOR310623-5G
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Formel: C₇H₁₄NO₆P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08443722
CAS-Nummer: 89524-99-2