5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Lieferant: Apollo Scientific
OR310868-1G OR310868-5G
APOSOR310868-1GEA 0 EUR
APOSOR310868-1G APOSOR310868-5G
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
5,5-Dimethyl-2-(2-methylphenyl)-1,3,2-dioxaborinane
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27965639
CAS-Nummer: 91994-11-5