Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310899-1G OR310899-250MG OR310899-5G
APOSOR310899-1GEA 58 EUR
APOSOR310899-1G APOSOR310899-250MG APOSOR310899-5G
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Methyl 2-chloro-3-nitrobenzoate
Formel: C₈H₆ClNO₄
Molecular Weight: 215,591 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00482383
CAS-Nummer: 53553-14-3