5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR310900-1G OR310900-500MG
APOSOR310900-1GEA 336 EUR
APOSOR310900-1G APOSOR310900-500MG
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
5-(Benzyloxy)-4-oxo-4H-pyran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀O₅
Molecular Weight: 246.216 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08531038
CAS-Nummer: 1219-33-6