5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310928-1G OR310928-500MG
APOSOR310928-1GEA 894 EUR
APOSOR310928-1G APOSOR310928-500MG
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
5-Iodo-4-methoxy-2-(propan-2-yl)phenyl 4-methylbenzene-1-sulphonate
Formel: C₁₇H₁₉IO₄S
Molecular Weight: 446.3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20486951
CAS-Nummer: 865305-64-2