Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310929-1G OR310929-500MG
APOSOR310929-1GEA 538 EUR
APOSOR310929-1G APOSOR310929-500MG
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Methyl 3-formyl-4-methoxybenzoate
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Molecular Weight: 194.184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832059
CAS-Nummer: 145742-55-8