8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR310941-1G OR310941-5G
APOSOR310941-1GEA 21.9 EUR
APOSOR310941-1G APOSOR310941-5G
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
8-Benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
Formel: C₁₄H₁₇NO·ClH
Molecular Weight: 251.752 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659471
CAS-Nummer: 83393-23-1