Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310963-1G OR310963-500MG
APOSOR310963-1GEA 1070 EUR
APOSOR310963-1G APOSOR310963-500MG
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 2,4,6-trimethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₄N₂O₂
Molecular Weight: 194.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26405694
CAS-Nummer: 90905-54-7