(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-vinylphenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR310973-1G OR310973-5G
APOSOR310973-1GEA 62.5 EUR
APOSOR310973-1G APOSOR310973-5G
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
(4-Vinylphenyl)boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BO₂
Molecular Weight: 230.11 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD18733870
CAS-Nummer: 870004-04-9