3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR310995-1G
APOSOR310995-1GEA
780
EUR
APOSOR310995-1G
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
3-Benzoyl-6,7-dimethoxy-1,4-dihydroquinolin-4-one
Formel:
C₁₈H₁₅NO₄ Molecular Weight: 309,316 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19104962 CAS-Nummer: 1325303-43-2 |