2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR310996-1G
APOSOR310996-1GEA 780 EUR
APOSOR310996-1G
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
2-[(2Z)-Azepan-2-ylidene]-2-cyanoacetamide
Formel: C₉H₁₃N₃O
Molecular Weight: 179.219 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20754284
CAS-Nummer: 76140-88-0