Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR310997-1G
APOSOR310997-1GEA 445 EUR
APOSOR310997-1G
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-4-(4-methoxyphenyl)-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formel: C₁₅H₁₇ClN₂O₄
Molecular Weight: 324,759 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00749776
CAS-Nummer: 475042-38-7