Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-ureidobenzoate
OR311007-1G OR311007-500MG OR311007-5G
APOSOR311007-1GEA 151 EUR
APOSOR311007-1G APOSOR311007-500MG APOSOR311007-5G
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Ethyl 4-(carbamoylamino)benzoate
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 208.214 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02379956
CAS-Nummer: 13289-38-8