1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR311074-1G OR311074-500MG
APOSOR311074-1GEA 538 EUR
APOSOR311074-1G APOSOR311074-500MG
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
1-Methyl-3-phenyl-2,5,6,7-tetrahydro-1H-1,4-diazepin-2-one
Formel: C₁₂H₁₄N₂O
Molecular Weight: 202,252 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28122586
CAS-Nummer: 87517-47-3