4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
OR311105-1G OR311105-500MG
APOSOR311105-1GEA 671 EUR
APOSOR311105-1G APOSOR311105-500MG
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
4-Bromo-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one
Formel: C₁₀H₁₀BrClO
Molecular Weight: 261,543 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16333877
CAS-Nummer: 156092-12-5