3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
OR311106-1G
OR311106-500MG
APOSOR311106-1GEA
538
EUR
APOSOR311106-1G
APOSOR311106-500MG
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
3,5-Dimethyl-N-(propan-2-yl)aniline
Formel:
C₁₁H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11145897 CAS-Nummer: 52827-66-4 |