2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR311192-1G OR311192-250MG
APOSOR311192-1GEA 416 EUR
APOSOR311192-1G APOSOR311192-250MG
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
2-(4-bromophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₉BrO₂
Molecular Weight: 241,081 g/mol
Schmelzpunkt: 122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03196280
CAS-Nummer: 77255-26-6