[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Dimethyl-N'-(3-thioxo-3H-1,2,4-dithiazol-5-yl)formimidamide
OR311272-1G OR311272-5G
APOSOR311272-1GEA 21.9 EUR
APOSOR311272-1G APOSOR311272-5G
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
[(Dimethylaminomethylidene)amino]-3H-1,2,4-dithiazoline-3-thione
Formel: C₅H₇N₃S₃
Molecular Weight: 205,324 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19704304
CAS-Nummer: 1192027-04-5