3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl (3-carboxybicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, 3-(Boc-amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic Acid
OR312125-1G OR312125-5G
APOSOR312125-1GEA 173 EUR
APOSOR312125-1G APOSOR312125-5G
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected 97%
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid, N-BOC protected
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Molecular Weight: 227.257 g/mol
Schmelzpunkt: 172 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09971715
CAS-Nummer: 303752-38-7