Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312126-100MG OR312126-1G OR312126-250MG
APOSOR312126-100MGEA 132 EUR
APOSOR312126-100MG APOSOR312126-1G APOSOR312126-250MG
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl 3-aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate hydrochloride
Formel: C₇H₁₁NO₂·ClH
Molecular Weight: 177.629 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD20720060
CAS-Nummer: 676371-65-6