tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR312382-1G OR312382-5G
APOSOR312382-1GEA 62.5 EUR
APOSOR312382-1G APOSOR312382-5G
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
tert-Butyl 7-oxo-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₇NO₄
Molecular Weight: 227,257 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23105989
CAS-Nummer: 1408075-90-0