3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312432-250MG
OR312432-100MG
APOSOR312432-250MGEA
1540
EUR
APOSOR312432-250MG
APOSOR312432-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-amine
Formel:
C₁₁H₁₂BrN Molecular Weight: 238,124 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037323 CAS-Nummer: 1935352-56-9 |