tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl (3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate, tert-butyl N-[3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl]carbamate
OR312434-100MG
OR312434-1G
OR312434-250MG
APOSOR312434-100MGEA
161
EUR
APOSOR312434-100MG
APOSOR312434-1G
APOSOR312434-250MG
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
tert-Butyl [3-(hydroxymethyl)bicyclo[1.1.1]pent-1-yl]carbamate
Formel:
C₁₁H₁₉NO₃ Molecular Weight: 213.273 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27987007 CAS-Nummer: 1638765-26-0 |