3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR312440-250MG
APOSOR312440-250MGEA
271
EUR
APOSOR312440-250MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₆O₄ Molecular Weight: 212,242 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27987015 CAS-Nummer: 1638765-30-6 |