3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
OR312449-1G
OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA
2170
EUR
APOSOR312449-1G
APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formel:
C₇H₇NO₂ Molecular Weight: 137.136 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19229172 CAS-Nummer: 83249-02-9 |