1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312450-250MG
OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA
1100
EUR
APOSOR312450-250MG
APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formel:
C₆H₉Br Molecular Weight: 161.04 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD20633000 CAS-Nummer: 161043-38-5 |