tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312464-1G
OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA
3360
EUR
APOSOR312464-1G
APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₇BrO₂ Molecular Weight: 261.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29037328 CAS-Nummer: 138732-34-0 |