2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR312470-25MG
OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA
40.6
EUR
APOSOR312470-25MG
APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formel:
C₇H₁₀O₂ Molecular Weight: 126.153 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD19229645 CAS-Nummer: 131515-31-6 |