Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 2410 EUR
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₁IO₂
Molecular Weight: 266,076 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29037335
CAS-Nummer: 1936371-35-5