Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR312493-1G OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA 49.3 EUR
APOSOR312493-1G APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formel: C₁₀H₁₈O₂
Molecular Weight: 170.249 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23135544
CAS-Nummer: 826-45-9