(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR312529-1G
OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA
2670
EUR
APOSOR312529-1G
APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈O₂ Molecular Weight: 148.159 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD29060095 CAS-Nummer: 53578-15-7 |