Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
OR312541-250MG OR312541-100MG
APOSOR312541-250MGEA 412 EUR
APOSOR312541-250MG APOSOR312541-100MG
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₂O₃
Molecular Weight: 192,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458190
CAS-Nummer: 60462-19-3