5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5,5-Dimethyldihydrofuran-2(3H)-one
OR313007-1G OR313007-5G
APOSOR313007-1GEA 72.5 EUR
APOSOR313007-1G APOSOR313007-5G
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,142 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08061147
CAS-Nummer: 3123-97-5