4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 128 EUR
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Formel: C₇H₃Cl₂N₃
Molecular Weight: 200.025 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846204
CAS-Nummer: 175358-02-8