3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 348 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formel: C₄H₁₀N₂·2ClH
Molecular Weight: 159.057 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366633
CAS-Nummer: 1139634-75-5