N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G
OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA
114
EUR
APOSOR313032-1G
APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formel:
C₁₂H₂₂BrNO₂ Molecular Weight: 292.213 g/mol Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410598 CAS-Nummer: 169457-73-2 |