N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
OR313034-1G OR313034-250MG
APOSOR313034-1GEA 289 EUR
APOSOR313034-1G APOSOR313034-250MG
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₉NO₄
Molecular Weight: 277.316 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05861548
CAS-Nummer: 170097-67-3