4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR313065-1G OR313065-5G
APOSOR313065-1GEA 161 EUR
APOSOR313065-1G APOSOR313065-5G
4-Formylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Formylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClO₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861215
CAS-Nummer: 85822-16-8
UN: 1759
ADR: 8,III